Documentos Principais
27016
Supelco
Aluminum crimp seal (without septum), silver aluminum
tear-away, diam. 20 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
silver aluminum
Características
tear-away
embalagem
pkg of 100 ea
D.E.
20 mm
Diâmetro
20 mm
compatibilidade
for use with 20 mm crimp seal vial
Aplicação
It was used for sealing 100 mL serum bottles fitted with gray stopper during analysis of biogas emission in lagoons.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Lagoon-biogas emissions and carbon balance estimates of a swine production facility.
DeSutter, Tom M., and Jay M. Ham.
Journal of Environmental Quality, 34.1, 198-206 (2005)