33107
Vials, crimp top, serum bottle
volume 30 mL, clear glass bottle, O.D. × H 36.6 mm × 62.8 mm, pkg of 288 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass bottle
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 288 ea
D.E. × A
36.6 mm × 62.8 mm
volume
30 mL
conector
thread for 20 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Aplicação
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)