Key Documents
Z114065
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 100 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 52 mm × 95 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
borosilicate glass bottle
descrição
USP Type I
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
capacidade
100 mL
diâmetro × A
52 mm × 95 mm
volume
100 mL
cor
amber
conector
opening for 20 mm
Descrição geral
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)