Z114057
Wheaton glass serum bottle
volume 50 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 43 mm × 73 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
descrição
USP Type I
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
capacidade
50 mL
diâmetro × A
43 mm × 73 mm
volume
50 mL
cor
amber
conector
opening for 20 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z114057-12EA | 4061832325873 |
Z114057-288EA | 4061832325880 |