Z114006
Wheaton glass serum bottle
volume 100 mL, clear, O.D. 20 mm, diam. × H 52 mm × 95 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
descrição
USP Type I
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
capacidade
100 mL
diâmetro × A
52 mm × 95 mm
volume
100 mL
cor
clear
conector
opening for 20 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z114006-144EA | 4061832325804 |
Z114006-12EA | 4061832325798 |