Key Documents
33109-U
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 50 mL, clear glass bottle, O.D. × H 43 mm × 73 mm, pkg of 272 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
clear glass bottle
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 272 ea
D.E. × A
43 mm × 73 mm
volume
50 mL
conector
thread for 20 mm
Descrição geral
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)