29104-U
Vials, open-top screw cap, 2 mL standard opening with closures, convenience pack, unassembled
clear glass vial, PTFE/silicone septum, pkg of × 100 ea
Sinônimo(s):
Open-top screw cap vials with closures
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone septum
clear glass vial
polypropylene cap
descrição
Unassembled
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of × 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 8-425
Categorias relacionadas
Adequação
Agilent
Agilent 1050
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/9090/9095
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)