Documentos Principais
29118-U
Supelco
Vials, open-top screw cap, 2 mL large opening with closures, unassembled convenience packs
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 10-425, black polypropylene cap, PTFE/silicone septa, pkg of × 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE/silicone septa
black polypropylene cap
clear glass vial
descrição
unassembled
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of × 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 10-425
Adequação
Autosampler compatibility:
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)