27407
Inserts for 2 mL large opening vials, 6.0 mm I.D.
volume 0.25 mL, glass (with glass flange), for use with Step Vials, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass (with glass flange)
descrição
Mandrel precision point
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
volume
0.25 mL
compatibilidade
for use with Step Vials
Descrição geral
Insert fits 12 × 32 mm vials with large opening (6.0 mm)
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)