24702
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
Produtos recomendados
Materiais
clear glass (shell style)
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A
5 mm × 31 mm
volume
0.25 mL
compatibilidade
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vial inserts basically permit the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)