Documentos Principais
27094-U
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, thread for 8-425, no septum, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
black phenolic hole cap
Características
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
no septum
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
149 °C temp. limit
diâmetro × A
12 mm × 9 mm
Diâmetro do furo
5 mm
conector
thread for 8-425
compatibilidade
for use with 2 mL vial with 8/425 thread
Descrição geral
Screw caps (thread 8-425, no septum) are available as hole caps for use with sealing septa. The black phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149° C.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)