Key Documents
PHR1030
Supelco
Acetato de tocoferol, a
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Acetato de DL-α-tocoferol, Acetato de all-rac-α-tocoferil, Acetato de vitamina E
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H52O3
Número CAS:
Peso molecular:
472.74
Beilstein:
97512
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. T1600000
traceable to USP 1667701
família API
tocopherol
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidade
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
chave InChI
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Descrição geral
Padrões farmacêuticos secundários certificados para aplicação em controle de qualidade fornecem alternativas convenientes e econômicas aos padrões de trabalho internos.
Aplicação
αO acetato de α-tocoferil pode ser usado como padrão interno na determinação de α-tocoferol em amostras de soro humano ou plasma usando cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Também pode ser usado como padrão de referência farmacêutico para a quantificação do analito em formulações farmacêuticas usando técnicas espectrofotométricas.
Esses padrões secundários são qualificados como materiais de referência certificados. Eles são adequados para uso em diversas aplicações analíticas, incluindo não exclusivamente testes de liberação de produtos farmacêuticos, desenvolvimento de métodos farmacêuticos para análises qualitativas e quantitativas, testes de controle de qualidade de alimentos e bebidas, além de outras demandas de calibração.
Nota de análise
Esses padrões secundários são atribuíveis a diversos padrões primários da USP, EP (Ph. Eur.) e BP, quando disponíveis.
Outras notas
Este material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Nota de rodapé
Para ver um exemplo de certificado de análise deste material, insira LRAC1696 no espaço abaixo. Este é apenas um exemplo de certificado e pode não corresponder ao lote que você receberá.
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra e quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Phytonadione Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1078
Phytonadione
Piridoxina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1036
Piridoxina
Niacinamide Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1033
Niacinamide
(−)-Riboflavina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1054
(−)-Riboflavina
Tiamina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1037
Tiamina
A routine method for the simultaneous measurement of retinol, ?-tocopherol and five carotenoids in human plasma by reverse phase HPLC
Talwar D, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 270, 85-100 (1998)
Simultaneous determination of retinol and alpha-tocopherol in serum or plasma by liquid chromatography
Catignani LG and Bieri GJ
Clinical Chemistry, 29, 708-712 (1983)
Flow injection spectrophotometric determination of vitamin E in pharmaceuticals, milk powder and blood serum using potassium ferricyanide-Fe (III) detection system
Jadoon S, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 21(6), 712-715 (2010)
Adis Tasanarong et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 28(2), 337-344 (2013-01-15)
Contrast-induced acute kidney injury (CI- AKI) increases the likelihood of patient morbidity and mortality following coronary procedures. Volume supplement with saline is the standard treatment to prevent CI-AKI. Additional antioxidant prophylaxis has often yielded conflicting results. The present study was
Yin Yin Thoo et al.
Food chemistry, 138(2-3), 1215-1219 (2013-02-16)
The synergistic antioxidant effects of ethanolic extracts of Centella asiatica (CE), and α-tocopherol have been studied. The types of interactions exhibited by CE and α-tocopherol combined at different ratios were measured using three assays: 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) diammonium salt (ABTS) radical-scavenging
Protocolos
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard.
Separation of Retinyl acetate, analytical standard; Vitamin E acetate, analytical standard; Phylloquinone (K1), analytical standard; Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard; (±)-α-Tocopherol, analytical standard; δ-Tocopherol, analytical standard; Retinol palmitate, analytical standard