5.00952
all-rac-α-Tocopheryl acetate
(Vitamin E acetate), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
all-rac-α-Tocopheryl acetate
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
303 °C
pf
-27.5 °C
temperatura de transição
flash point 210 °C
densidade
0.96 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@](CCc2c1c(c(c(c2C)OC(=O)C)C)C)(CCC[C@@H](CCC[C@@H](CCCC(C)C)C)C)C
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
chave InChI
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
437.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
225.5 °C - closed cup