5.01890
Vitamin K₁ (phytomenadione)
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Vitamin K₁ (phytomenadione), 2-Methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
liquid
potência
>33487 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
140-145 °C/0.0013 hPa
pf
-20 °C
temperatura de transição
flash point >109.9 °C
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C(=C1C\C=C(\CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)/C)C
InChI
1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+
chave InChI
MBWXNTAXLNYFJB-LKUDQCMESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1