1.00995
2-propanol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabricação farmacêutica
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
43 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
técnica(s)
API processing | polymorph screening: suitable
pH
7 (20 °C)
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.786 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup