5.24950
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Vitamin B₁₂ (cyanocobalamin), Cyanocobalamin
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
6.0 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pf
>300 °C
solubilidade
12 g/L
densidade volumétrica
450‑600 kg/m3
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
chave InChI
FDJOLVPMNUYSCM-SYUKHSAKSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1