5.00936
Vitamin D₃ (cholecalciferol) cryst. (1 g = 40 Mio.I.U.)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Vitamin D₃ (cholecalciferol) cryst. (1 g = 40 Mio.I.U.), Colecalciferol, Cholecalciferol
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
solid
pf
82-87 °C
solubilidade
<0.1 g/L
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13+/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
chave InChI
QYSXJUFSXHHAJI-FVUVGDFOSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2