Documentos Principais
47763
Supelco
Colecalciferol (D3)
analytical standard
Sinônimo(s):
Colecalciferol, (+)-Vitamina D3, 7-Desidrocolesterol ativado, 7-desidrocolesterol ativado, Calciol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O
Número CAS:
Peso molecular:
384.64
Beilstein:
2339331
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type fat soluble vitamin
embalagem
ampule of 100 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
pf
83-86 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
chave InChI
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informações sobre genes
human ... VDR(7421)
Descrição geral
O colecalciferol (D3) é uma vitamina lipossolúvel e é uma das formas da vitamina D, sintetizado na pele humana mediante exposição à radiação ultravioleta (UV) da luz solar ou também pode ser obtido de alimentos. Ele é considerado essencial em humanos para manutenção do metabolismo de cálcio normal.
Aplicação
O colecalciferol (D3) pode ser usado como referência analítica para a quantificação do analito em diferentes matrizes alimentares usando técnicas cromatográficas diferentes.
Vide o Certificado de análise do produto para obter mais informações sobre uma técnica de instrumento adequada. Entre em contato com a assistência técnica para obter apoio adicional.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A vitamina D age por meio de um receptor que modula a proliferação e a diferenciação de células normais e cancerosas.
A vitamina D age por meio de um receptor que é membro da superfamília de fatores de transcrição dependentes de ligante. Modula a proliferação e a diferenciação de células normais e cancerosas. Tem efeitos antiproliferativos e antimetastáticos sobre as células de câncer de mama, cólon e próstata. Os receptores ativados de vitamina D no intestino e nos ossos mantêm a absorção de cálcio e a homeostase.
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra e quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
produto relacionado
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Rapid determination of vitamin D3 in milk-based infant formulas by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Kwak M-B, et al.
Food Chemistry, 165(2), 569-574 (2014)
Simultaneous determination of cholecalciferol (vitamin D3) and ergocalciferol (vitamin D2) in foods by selected reaction monitoring
Dimartino G
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 92(2), 511-517 (2009)
Sina Gallo et al.
JAMA, 309(17), 1785-1792 (2013-05-02)
Vitamin D supplementation in infancy is required to support healthy bone mineral accretion. A supplement of 400 IU of vitamin D per day is thought to support plasma 25-hydroxyvitamin D (25[OH]D) concentrations between 40 and 50 nmol/L; some advocate 75
Sara S Oberhelman et al.
Mayo Clinic proceedings, 88(12), 1378-1387 (2013-12-03)
To determine whether a single monthly supplement is as effective as a daily maternal supplement in increasing breast milk vitamin D to achieve vitamin D sufficiency in their infants. Forty mothers with exclusively breast-fed infants were randomized to receive oral
Cameron C Grant et al.
Pediatrics, 133(1), e143-e153 (2013-12-18)
To determine the vitamin D dose necessary to achieve serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) concentration ≥ 20 ng/mL during infancy. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial in New Zealand. Pregnant mothers, from 27 weeks' gestation to birth, and then their infants, from
Protocolos
While quantitative analysis was performed for Vitamins D2 and D3, the samples were scanned for the presence of the 25-hydroxy metabolites.
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.
Separation of Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Ver tudo