95220
Ergocalciferol
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinônimo(s):
Calciferol, Ercalciol, Ergosterol irradiated, Irradiated ergosterol, Vitamin D2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +105±2°, c = 4% in ethanol
cor
colorless to white
pf
114-118 °C (lit.)
114-118 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
chave InChI
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
Informações sobre genes
human ... VDR(7421)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?