Documentos Principais
C2100000
Colecalciferol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(+)-Vitamina D3, 7-Desidrocolesterol ativado, 7-desidrocolesterol ativado, Calciol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H44O
Número CAS:
Peso molecular:
384.64
Beilstein:
2339331
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
família API
cholecalciferol
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
pf
83-86 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
chave InChI
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informações sobre genes
human ... VDR(7421)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Cholecalciferol is a fat soluble vitamin, found commercially in vitamin supplements and rodenticides. It can be directly produced on exposure to sunlight or through normal dietary intake.
Aplicação
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A vitamina D age por meio de um receptor que modula a proliferação e a diferenciação de células normais e cancerosas.
A vitamina D age por meio de um receptor que é membro da superfamília de fatores de transcrição dependentes de ligante. Modula a proliferação e a diferenciação de células normais e cancerosas. Tem efeitos antiproliferativos e antimetastáticos sobre as células de câncer de mama, cólon e próstata. Os receptores ativados de vitamina D no intestino e nos ossos mantêm a absorção de cálcio e a homeostase.
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
(±)-α-Tocoferol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1550000
(±)-α-Tocoferol
Clinical Veterinary Toxicology (2003)
Simultaneous determination of retinol acetate, retinol palmitate, cholecalciferol, α-tocopherol acetate and alphacalcidol in capsules by non-aqueous reversed-phase HPLC and column backflushing
Wielinski S and Olszanowski A
Chromatographia, 50(1-2), 109-112 (1999)
Sina Gallo et al.
JAMA, 309(17), 1785-1792 (2013-05-02)
Vitamin D supplementation in infancy is required to support healthy bone mineral accretion. A supplement of 400 IU of vitamin D per day is thought to support plasma 25-hydroxyvitamin D (25[OH]D) concentrations between 40 and 50 nmol/L; some advocate 75
Sara S Oberhelman et al.
Mayo Clinic proceedings, 88(12), 1378-1387 (2013-12-03)
To determine whether a single monthly supplement is as effective as a daily maternal supplement in increasing breast milk vitamin D to achieve vitamin D sufficiency in their infants. Forty mothers with exclusively breast-fed infants were randomized to receive oral
Cameron C Grant et al.
Pediatrics, 133(1), e143-e153 (2013-12-18)
To determine the vitamin D dose necessary to achieve serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) concentration ≥ 20 ng/mL during infancy. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial in New Zealand. Pregnant mothers, from 27 weeks' gestation to birth, and then their infants, from
Protocolos
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.
Separation of Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Separation of Ergocalciferol (D2), analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Ver tudo