BP787
Colecalciferol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(+)-Vitamina D3, 7-Desidrocolesterol ativado, 7-desidrocolesterol ativado, Calciol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
colecalciferol
Formulário
crystalline
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
cor
white
pf
83-86 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
chave InChI
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informações sobre genes
human ... VDR(7421)
Descrição geral
Colecalciferol is a fat soluble vitamin, which participates in the calcium and phosphate metabolism. It is sourced either through the diet or by exposing skin to ultraviolet rays. Oral administration of vitamin D3 is readily absorbed and is stored in adipose tissue.
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)