Key Documents
206067
Sigma-Aldrich
Hexacloroplatinato de potássio(IV)
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
Cloreto de potássio platinado, Cloreto de potássio platinado(IV), Cloreto platínico de potássio, Cloroplatinato de potássio, Hexacloreto de potássio platinado(IV), Hexacloreto platinado dipotássico, Hexacloroplatinato dipotássico
About This Item
Fórmula linear:
K2PtCl6
Número CAS:
Peso molecular:
485.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
98%
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
pf
250 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
chave InChI
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H
Descrição geral
O hexacloroplatinato de potássio (K2PtCl6) é o composto inorgânico comumente usado como precursor de platina (Pt) para a preparação de compostos à base de platina.
Aplicação
O hexacloroplatinato de potássio (K2PtCl6) pode ser usado para sintetizar:Sistema catalítico complexo:
  • K2PtCl6-PEG/SiO2 para reação de hidrossililação em fase de vapor.
  • Catalisadores de pirofosfato de níquel decorado com Pt β-Ni2P2O7/Pt e fosfato de níquel Ni3(PO4)2/Pt para a reação de evolução de hidrogênio (HER) por separação de água.
  • Catalisador de esfera de complexo de polipirrol-platina para a decomposição de peróxido de hidrogênio para formar oxigênio.
Para usos em pequena escala e alto rendimento, o produto também está disponível como ChemBeads (932175)
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Lee, J. M.; Chang, S.
Tetrahedron Letters, 47, 1375-1375 (2006)