206075
Potassium tetrachloroplatinate(II)
98%
Sinônimo(s):
Potassium platinum(II) chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
98%
Formulário
solid
densidade
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
chave InChI
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Aplicação
- A precursor to synthesize CO-tolerant catalyst for hydrogen-air fuel cells.
- An active and stable catalyst for selective methane oxidation.
- As a starting material to synthesize high-performance Pt-based phosphorescent materials for electroluminescent devices.
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?