520632
Platinum(II) chloride
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Platinum dichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
581 °C (dec.) (lit.)
densidade
6.05 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- As a precursor to synthesize Pt nanoparticles.
- To fabricate Ag-nanostructured grid transparent conductive electrodes.
- As a catalyst for intramolecular C−N bond addition of amides to alkynes.
- As a catalyst for cycloisomerization reactions of hydroxylated enynes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
520632-1G | 4061832546957 |
520632-5G | 4061832546964 |