Documentos Principais
323330
Sigma-Aldrich
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tetraammineplatinum chloride hydrate, Tetraammineplatinum dichloride hydrate
About This Item
Fórmula linear:
Pt(NH3)4Cl2·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
334.11 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99.99% trace metals basis
composição
Degree of hydration, 1-2
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate is a coordination complex of platinum (II), consists of a central platinum ion surrounded by four ammine (NH3) ligands and two chloride (Cl-) ions. It is commonly used as a precursor to synthesize other platinum catalysts.
Aplicação
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate can be used as a precursor to synthesize:
  • Pt/carbon support hybrids.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A comparative investigation on various platinum nanoparticles decorated carbon supports for oxygen reduction reaction
A Narasimulu A, et al.
Current Nanoscience , 13(2), 136-148 (2017)