262587
Chloroplatinic acid solution
8 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
Hexachloroplatinic acid solution, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) solution, Platinic chloride solution, Platinum(IV) chloride solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
concentração
8 wt. % in H2O
densidade
1.05 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.Pt/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
chave InChI
GBFHNZZOZWQQPA-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Chloroplatinic acid solution catalyses the hydrosilylation reaction of 1-Hexyne to form l,6-Bis(trichlorosilyl)hexane.
Aplicação
- Platinum precursor in the synthesis of platinum nanoparticles using hydrazine as a reducing agent.
- An electrolyte in the preparation of various carbon-supported platinum nanomaterials with H2SO4 by electrodeposition method in the presence or absence of organic additives.
- An anionic precursor in the preparation of Pt/SBA_BEA catalyst for the hydro isomerization of n-hexadecane.
- A Pt precursor in the preparation of PVP-protected Pt-nanoparticles by seed-mediated growth method.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Noble-Metal Nanostructures with Controlled Morphologies
Conteúdo relacionado
Generic QA Testing Page