Documentos Principais
81080
Sigma-Aldrich
Ácido cloroplatínico
~38% Pt basis
Sinônimo(s):
Cloreto platínico, Hexacloroplatinato de hidrogênio (IV), Ácido hexacloroplatínico (IV)
About This Item
Fórmula linear:
H2PtCl6 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
409.81 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
concentração
~38% Pt
pf
60 °C (lit.)
densidade
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
chave InChI
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Aplicação
Catalyst for:
  • Reduction of carboxamides with hydrosilanes
  • Hydrosilylation of siloxanes
  • Dehydrocoupling polycondensation reactions
  • Hydrolysis of trichlorosilanes
Armazenamento e estabilidade
1. Hygroscopic material, always handle in a glove bag or a glove box filled with dry inert gas
2. Recommended for one time use to prevent water absorption and degradation. If necessary, once opened, repack and seal under dry inert gas.
3. Store with care. Prevent from light. Always store in well-sealed containers in a dry inert atmosphere. Recommended to store containers in a secondary desiccator with desiccant in a dry inert atmosphere.
Packaged under dry Nitrogen gas
Outras notas
Catalyst for the hydrosilylation of olefins
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lewis, L. N.; Sy, K. G. et al.
Organometallics, 10, 3750-3750 (1991)
J.L. Speier
Adv. Organomet. Chem., 17, 407-407 (1979)
de Vekki, D. A.; et al.
Russ. J. Gen. Chem., 75, 1757-1757 (2005)
Toal, S. J.; et al.
Organometallics, 24, 3081-3081 (2005)
Alan R Bassindale et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (12), 1382-1383 (2003-07-05)
Hexasilsesquioxane cages (T6) have been prepared from a range of alkyl and aryl trichlorosilanes using a "non aqueous" hydrolysis with dimethyl sulfoxide.