05003
Hidróxido de amônio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., 25-30% NH3 basis
Sinônimo(s):
Amônia aquosa, Água de amônia
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
puriss.
forma
liquid
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur.
Lim. expl.
27 %
concentração
25-30% NH3
Impurezas
≤0.0018% non-volatile matter
≤1 ppm heavy metals (as Pb)
≤2 ppm pyridine, related subst. (as pyridine)
pH
11.7 (20 °C)
densidade
0.892-0.910 g/mL at 20 °C
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
carbonate (CO32-): ≤60 ppm
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
traços de cátion
Fe: ≤0.25 ppm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
chave InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Outras notas
The article number 05003-4X5L will be discontinued. Please order the single bottle 05003-5L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 05003-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 05003-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2