520640
Platinum(IV) chloride
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Platinum tetrachloride
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder
composição
Pt, 55-58%
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: platinum
Impurezas
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
370 °C (dec.) (lit.)
densidade
4.303 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Pt/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
chave InChI
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Aplicação
Platinumnanoparticles can be synthesized by reacting platinum (IV) chloride with Cyanobacteriumin an environmentally friendly method.
It can also be used as a dual catalyst forstereo- and regioselective glycosidations. Due to its ligand-bindingcapacity, platinum (IV) chloridehas an affinity for the glycosyl acceptor hydroxy group and forms the glycosidationproduct in β-configuration. It also enhances nucleophilicity differencesbetween hydroxy groups allowing regioselective glycosidation.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.