Documentos Principais
8.07347
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) chloride
57.5% Pt, anhydrous, for synthesis
Sinônimo(s):
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), Platinum tetrachloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl4Pt
Número CAS:
Peso molecular:
336.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
236-645-1
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Platinum(IV) chloride (57.5% Pt), anhydrous, for synthesis
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
276 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O)
solubilidade
587 g/L
densidade
4.3 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Pt
chave InChI
YTQAIHLQJINUGP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (ex Pt): ≥ 99.0 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2