Key Documents
309192
Sigma-Aldrich
Rhenium(V) chloride
About This Item
Fórmula linear:
ReCl5
Número CAS:
Peso molecular:
363.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
crystalline
Nível de qualidade
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: rhenium
concentração
50.0-53.0% Re (With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Re](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Re/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
chave InChI
XZQYTGKSBZGQMO-UHFFFAOYSA-I
Aplicação
Starting material for rhenium porphyrins and alkyne complexes of rhenium.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J Vrabec et al.
Ceskoslovenska pediatrie, 45(9), 518-519 (1990-09-01)
The authors evaluate the effect of hormonal treatment with chorionic gonadotropin on histological structures of the testes in experimental work and in artificially induced cryptorchism in the rabbit; they evaluate histological findings in cryptorchid and normally descended testes.
F Decian et al.
Minerva chirurgica, 45(19), 1227-1237 (1990-10-15)
Hyperthermic antiblastic isolated perfusion is a method largely used for the treatment of locally advanced limb melanoma. The method requires vascular isolation and hyperthermic perfusion of the limb using an extracorporeal circuit and administering the melphalan as antiblastic drug. Twenty-six