327638
Bromopentacarbonylrhenium(I)
98%
Sinônimo(s):
Pentacarbonylbromorhenium, Pentacarbonylrhenium bromide, Rhenium(I) pentacarbonyl bromide
Ensaio
98%
adequação da reação
core: rhenium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
Br[Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.BrH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
chave InChI
NWJBOTGGBYFKEJ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?