Documentos Principais
370193
Sigma-Aldrich
Trichlorooxobis(triphenylphosphine)rhenium(V)
Sinônimo(s):
Bis(triphenylphosphine)rhenium oxytrichloride, Bis(triphenylphosphine)trichlororhenium oxide
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)3P]2ReOCl3
Número CAS:
Peso molecular:
833.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
core: rhenium
reagent type: catalyst
pf
205 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Re](Cl)(Cl)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.3ClH.O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;/h2*1-15H;3*1H;;/q;;;;;;+3/p-3
chave InChI
VJYQERSQTMFWJE-UHFFFAOYSA-K
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)