204161
Ammonium perrhenate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Metaperrhenic acid ammonium salt, Rhenium standard solution
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace metals basis
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: rhenium
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
3.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/H3N.H2O.3O.Re/h1H3;1H2;;;;/q;;;;;+1/p-1
chave InChI
XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?