520896
Ácido cloroplatínico
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cloreto platínico, Hexacloroplatinato de hidrogênio (IV), Ácido hexacloroplatínico (IV)
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
composição
Pt, 37-40%
pf
60 °C (lit.)
densidade
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
chave InChI
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Aplicação
- in the determination of potassium, by selective precipitation as potassium chloroplatinate.
- in the purification of platinum.
- In catalysis during the addition of silicon hydrides to olefinic double bonds and in platinum-catalyzed hydrosilylation of alkynes.
Armazenamento e estabilidade
2. Recommended for one time use to prevent water absorption and degradation. If necessary, once opened, repack and seal under dry inert gas.
3. Store with care. Prevent from light. Always store in well-sealed containers in a dry inert atmosphere. Recommended to store containers in a secondary desiccator with desiccant in a dry inert atmosphere.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?