Documentos Principais
938130
Sigma-Aldrich
Ácido cloroplatínico
greener alternative
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cloreto platínico, Hexacloroplatinato de hidrogênio (IV), Ácido hexacloroplatínico (IV)
About This Item
Fórmula linear:
H2PtCl6 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
409.81 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder, crystals or chunks
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤1000.0 ppm (trace metals analysis)
pf
60 °C (lit.)
densidade
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
chave InChI
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicação
Chloroplatinic acid hydrate is a popular platinum precursor which is used as catalyst for polymer electrolyte fuel cells, in sensors.
Informações legais
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)