Documentos Principais
254029
Sigma-Aldrich
Ácido cloroplatínico
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cloreto platínico, Hexacloroplatinato de hidrogênio (IV), Ácido hexacloroplatínico (IV)
About This Item
Fórmula linear:
H2PtCl6 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
409.81 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.995% trace metals basis
composição
Pt, 38-40%
pf
60 °C (lit.)
densidade
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
chave InChI
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
O ácido cloroplatínico hidratado é um dos compostos da platina mais solúveis.
Aplicação
Usado para produção do metal platina e de seus compostos.
Embalagem
Embalado em nitrogênio seco gasoso
Armazenamento e estabilidade
1. Material higroscópico, manuseie sempre em uma bolsa- ou caixa-luva cheia de gás inerte seco
2. Recomendado para uso único para impedir absorção de água e degradação. Se necessário, uma vez aberto, reembale e lacre em gás inerte seco.
3. Armazene com cuidado. Proteja da luz. Armazene sempre em recipientes bem vedados, em uma atmosfera inerte seca. Recomenda-se armazenar os recipientes em um dessecador secundário com dessecante em uma atmosfera inerte seca.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Galvanic synthesis of three-dimensional and hollow metallic nanostructures
Park SH, et al.
Nanoscale Research Letters, 9(1), 679-679 (2014)
Víctor de la Asunción-Nadal et al.
Chemical science, 11(1), 132-140 (2020-02-29)
Tungsten disulfide (WS2)-based micromotors with enhanced electrochemical and photo-catalytic activities are synthesized using a greatly simplified electrochemical deposition protocol at room temperature involving exclusively tungstic acid and sulfate as metal and sulfur sources without further building chemistry. The WS2-based micromotors
Control over the branched structures of platinum nanocrystals for electrocatalytic applications.
Ma L, et al.
ACS Nano, 6(11), 9797-9806 (2012)
Impact of three different TiO 2 morphologies on hydrogen evolution by methanol assisted water splitting: nanoparticles, nanotubes and aerogels
D?Elia D, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(22), 14360-14373 (2011)
Chun-Yuan Wang et al.
Nature communications, 6, 7734-7734 (2015-07-16)
The development of ultrasmooth, macroscopic-sized silver (Ag) crystals exhibiting reduced losses is critical to fully characterize the ultimate performance of Ag as a plasmonic material, and to enable cascaded and integrated plasmonic devices. Here we demonstrate the growth of single-crystal