E12907
Ethyl benzoate
≥99%
Sinônimo(s):
Benzoic acid ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.17 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 44 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
914 °F
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
212 °C (lit.)
pf
−34 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?