293296
Butyl benzoate
99%
Sinônimo(s):
Benzoic acid n-butyl ester, n-Butyl benzoate
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
p.e.
249 °C (lit.)
densidade
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-3-9-13-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
chave InChI
XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- preservative in commercial cosmetic lotions
- as involatile solvent, for sampling of isocyanates with silica gel solid phase extraction
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?