Key Documents
268925
Sigma-Aldrich
Butyl ethyl ether
99%
Sinônimo(s):
1-Ethoxybutane, Ethyl butyl ether, Ethyl n-butyl ether, n-Butyl ethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3OC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
1731323
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
52 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.382 (lit.)
pb
91-92 °C (lit.)
pf
−124 °C (lit.)
densidade
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-6-7-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
PZHIWRCQKBBTOW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
tert-Butyl ethyl ether was used in the determination of acetyl groups in proteins and peptides.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Microenzymic method for the quantitative analysis of acetyl groups in proteins and peptides.
L D Stegink
Analytical biochemistry, 20(3), 502-516 (1967-09-01)