03124
Iodeto de potássio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 745 °C)
grau
puriss.
Ensaio
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
Formulário
solid
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP
Impurezas
ammonium, in accordance
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.01% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as KOH)
perda
≤0.5% loss on drying, 105 °C
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
pf
681 °C (lit.)
traços de ânion
iodate (IO3-): in accordance
nitrate (NO3-): in accordance
nitrite (NO2-): in accordance
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Ba:, in accordance
Fe: ≤10 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[I-]
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?