03129
Sodium iodide
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
grau
puriss.
Ensaio
99-100.5% (calc. to the dried substance)
forma
crystalline
qualidade
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Impurezas
alkalic reac. Impurities, complies
barium and thiosulfate, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, in accordance
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.003% total nitrogen (N)
≤0.005% thiosulfate (S2O3)
≤0.02% free alkali (as NaOH)
≤2% water (Karl Fischer)
perda
≤2% loss on drying, 105 °C
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
pf
661 °C (lit.)
traços de ânion
bromide, chloride (as Cl-): ≤300 mg/kg
iodate (IO3-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3