densidade de vapor
>1 (vs air)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
forma
powder
Impurezas
<1.0% water
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
pf
661 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- To synthesize α-alkoxylated ketones.
- For N-tert-butoxy carbonylation of amines.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3