202401
Poli(etilenoglicol)
average Mn 600, hydroxyl, waxy solid
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
product name
Poli(etilenoglicol), average Mn 600, waxy solid (moist)
forma
waxy solid (moist)
Nível de qualidade
peso molecular
Mn 570-630
average Mn 600
índice de refração
n20/D 1.467
viscosidade
10.5 cSt(210 °F)(lit.)
pf
20-25 °C (lit.)
densidade
1.128 g/mL at 25 °C
Ω-final
hydroxyl
α-final
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
525.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
273.90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Noble-Metal Nanostructures with Controlled Morphologies