Key Documents
8.07486
Sigma-Aldrich
Poli(etilenoglicol)
600, for synthesis
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Fórmula linear:
H(OCH2CH2)nOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111021
Número do índice EC:
500-038-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
>320 °C (DIN 51794)
potência
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
17-22 °C
temperatura de transição
flash point 260 °C
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Polyethylene glycol 600 for synthesis. CAS 25322-68-3, pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.126 - 1.128
Hydroxyl value: 178 - 197
Average molecular mass: 570 - 630
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4