Documentos Principais
8.07483
Sigma-Aldrich
Poli(etilenoglicol)
200, for synthesis
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Fórmula linear:
H(OCH2CH2)nOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111021
Número do índice EC:
500-038-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
350 °C (DIN 51794)
potência
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
>150 °C
pf
-50 °C
temperatura de transição
flash point 180 °C
solubilidade
soluble 70 g/L
densidade
1.124 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Polyethylene glycol 200 can be used as:
  • A structure-directing agent to synthesize iron vanadate (FeVO4) nanoparticles via co-precipitation method.
  • An organic additive to prepare crystalline nanorods of calcium tungstate (CaWO4) using calcium chloride and sodium tungstate via solvothermal process.
  • A surface modifier in the synthesis of calcium peroxide nanoparticles using CaCl2 as a precursor via hydrolysis-precipitation method.
  • A green solvent in combination with H2O in the preparation of 4-sulfanylcoumarins by sulfanylation of 4-tosyloxycoumarins with thiourea and alkyl halides.
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.124 - 1.126
Hydroxyl value: 535 - 590
Average molecular mass: 190 - 210
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3