8.17001
Poli(etilenoglicol)
200, EMPROVE® ESSENTIAL, DAB 8, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
Agency
DAB 8
NF
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
350 °C (DIN 51794)
peso molecular
average Mn 200
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
>150 °C
pf
-50 °C
temperatura de transição
flash point 180 °C
solubilidade
soluble 70 g/L
densidade
1.124 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solubility enhancement
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup