8.17045
Poli(etilenoglicol)
3350, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
GMO free
Halal
Kosher
Agency
JP
Ph. Eur.
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1