Documentos Principais
8.17006
SAFC
Polietilenoglicol
4000, powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Poli(etilenoglicol), Poliglicol, óxido de polietileno, polioxietileno, PEG 4000, PEG
About This Item
Fórmula linear:
H(OCH2CH2)nOH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
13111021
Número do índice EC:
500-038-2
Agency
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
powder
solid
temperatura de autoignição
>320 °C (DIN 51794)
peso molecular
average Mn 4000
técnica(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
53-58 °C
temperatura de transição
flash point 270 °C
densidade
1.2 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Quando se trabalha em uma formulação farmacêutica, há considerações específicas a serem feitas e desafios a serem superados antes que você possa lançar com sucesso seu medicamento final: estabilidade da formulação, cinética de liberação e limitações de biodisponibilidade são apenas alguns exemplos. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O polietilenoglicol (PEG) é um polímero multiúso que pode ser aplicado em formulações sólidas, semissólidas e líquidas. Seu amplo espectro funcional inclui, por exemplo, melhorar a solubilidade do IFA, agir como lubrificante para o revestimento de comprimidos, agir como carreador e muito mais. Nosso portfólio abrangente de PEGs inclui diversos tamanhos de polímero com diferentes pesos moleculares para atender às suas necessidades e aplicações específicas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup