88440
Poli(etilenoglicol)
BioUltra, 200
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
forma
liquid
peso molecular
Mr 190-210
Impurezas
insoluble matter:, passes filter test
≤0.02% peroxides (as H2O2):
índice de refração
n20/D 1.460
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubilidade
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
densidade
1.124 g/mL at 20 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
519.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
271.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves